Learn More
Pyrex™ Pyrex™ Rundkolben aus Borosilikatglas
Bei diesen robusten, birnenförmigen Kolben lassen sich Feststoffrückstände mühelos entfernen. Quickfit™ Mittelhals-Rundkolben aus Borosilikatglas zeichnen sich durch eine große Oberfläche für schnelle Verdunstung aus.
Marke:  Pyrex™ FD500/4RE
73.29 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12071672
  • 77.20 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mit diesem robusten, birnenförmigen Kolben können Sie feste Rückstände mühelos entfernen.Die Florentiner Flasche aus Borosilikatglas von Quickfit™ verfügt über eine große Oberfläche für eine schnelle Verdunstung.
  • Ideal für den Gebrauch mit Rotationsverdampfern geeignet
  • Große Oberfläche für ein schnelles Verdampfen
  • Robuste Konstruktion mit schweren Wänden für zusätzliche Festigkeit
  • Form erlaubt ein einfaches Entfernen von festen Rückständen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
500 ml
Borosilikatglas
160 mm
29/32
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Pyrex™ Pyrex™ Rundkolben aus Borosilikatglas > Kapazität: 500 ml