Learn More
Pyrex™ Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse A
Aus chemisch beständigem Pyrex™ Borosilikatglas. Pyrex™ Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse A, zeichnen sich durch weiße Emaille-Beschriftungen zur einfachen Volumenbestimmung sowie durch einen Polyethylenstopfen aus. Sie sind gemäß ISO 1042 und DIN 12664 auf die erforderlichen Toleranzen nach United States Pharmacopoeia (USP) kalibriert und besitzen die Konformitätskennzeichnung H.
Marke:  Pyrex 3151/08
62.98 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24375" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11333624
  • 69.25 CHF / 5 Stück
Verfügbar ab: 11-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Aus chemikalienbeständigem Pyrex™ Borosilikatglas hergestellt.Pyrex™ Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse A, haben eine weiße Emaillebeschriftung zur einfachen Volumenbestimmung und einen Stopfen aus Polyethylen.Konform mit ISO 1042 und DIN 12664 und gemäß der Toleranz kalibriert, die durch das United States Pharmacopoeia (USP) und das Konformitätszertifikat H vorgeschrieben ist.
  • Entspricht ISO 1042 und DIN 12664
  • Entsprechend der von der United States Pharmacopoeia (USP) geforderten Toleranz kalibriert, die kleiner ist als die der ISO/DIN-Normen
  • In jeden Kolben wurde mit einem Laserverfahren eine individuellen Seriennummer, Chargencode und das Herstellungsdatum eingeätzt
  • Chargenzertifikat kann online heruntergeladen werden
  • „H“-Konformität zertifiziert
  • Hergestellt aus chemisch beständigem Pyrex™ Borosilikatglas
  • Beschriftungen in weißem Email
  • Stopfen aus Polyethylen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ISO 1042, DIN 12664, USP, „H“-Konformitätskennzeichnung
Weiße Emaille-Beschriftungen
Borosilikatglas
±0.03 ml
A
Polyethylen
20 ml
110 mm
Ja
10/19
Dokumentation
Brochures
Name des Produkts
Pyrex™ Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse A > Kapazität: 20 ml