Learn More
Eppendorf™ CellXpert™ C170i, segmentierte Innentür, Sauerstoffregelung
CellXpert™ C170i CO2-Inkubator bietet zuverlässige Wachstumsbedingungen für reproduzierbare Ergebnisse.
Marke:  Eppendorf™ 6731001042
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 16376335
  • 19904.30 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Sauerstoffregelung
  • Erweiterte Benutzeroberfläche und USB-Anschlüsse an der Vorderseite
  • Lüfterloses Design, intelligentes Racksystem und innovatives Isolationskonzept
  • Neues magnetisches Türverriegelungskonzept für Außen- und Innentüren
  • Nahtlose Kammer, einfache Demontage
  • 180 °C Hochtemperatur-Desinfektion (HTD) mit Protokoll, ohne interne HEPA-Filter
  • Anpassbare Aufgaben und Alarme
  • Standard-Gebäudemanagementsystem und VisioNize angeschlossenes Labor
  • Vibrations- und Turbulenzschutz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
170 L
IR-Sensor
GB
VisioNize™ Touch-Oberfläche
Innentür mit 4 Segmenten
2
71,5 x 71,8 x 90,0 cm (28,3 x 28,1 x 35,4 in.)
Acero inoxidable
Yes
Ambient +4° to 50°C
Rechter Griff
ZrO2 (Zirconiumdioxid)
44,5 x 53,9 x 69,2 cm (17,5 x 21,2 x 27,2 in.)
220 bis 240 V, 50/60 Hz
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Eppendorf™ CellXpert™ C170i, segmentierte Innentür, Sauerstoffregelung > Plug Type: GB; Right-Sided Handle; Inner Door with 4 Segments