Learn More
Pyrex™ Pyrex™ Saugflaschenhahn mit Schliffkern aus Borosilikatglas
Zum Einsetzen in die geschliffene Glas-Seitenhülse einer Absaugflasche. Pyrex™ Absaughähne aus Borosilikatglas mit Schliffkonus sorgen für eine auslaufsichere Abdichtung.
83.95 CHF - 132.00 CHF
Spezifikation
Typ Absaug-Absperrhahn
Material Borosilikatglas
Zur Verwendung mit (Geräte) Saugflaschen 1541 und 1569
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Enthält Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Enthält Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11387884
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Pyrex™
1568/04M
Rotaflo™ PTFE-Küken 53 mm
132.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 21-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11337894
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Pyrex™
1571/02M
Herkömmlicher Glashahn 95 mm
83.95 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 21-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Zum Einsetzen in die geschliffene Glas-Seitenhülse einer Absaugflasche. Pyrex™ Absaughähne aus Borosilikatglas mit Schliffkonus sorgen für eine auslaufsichere Abdichtung.
  • Für die Verwendung mit den Ansaugflaschen 1541 und 1569
  • Konusgröße: 29/32
  • Typ 1568/04M mit Rotaflo™ Hahn aus PTFE, chemisch inert und schmierungsfrei
  • Typ 1571/02M mit herkömmlichem Glasküken
Spezifikation
Spezifikation
Absaug-Absperrhahn
Borosilikatglas
Saugflaschen 1541 und 1569
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pyrex™ Pyrex™ Saugflaschenhahn mit Schliffkern aus Borosilikatglas