Learn More
Pyrex™ Pyrex™ Saugflaschenhahn mit Schliffkern aus Borosilikatglas
Zum Einsetzen in die geschliffene Glas-Seitenhülse einer Absaugflasche. Pyrex™ Absaughähne aus Borosilikatglas mit Schliffkonus sorgen für eine auslaufsichere Abdichtung.
Marke: Pyrex™ 1571/02M
70.33 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Zum Einsetzen in die geschliffene Glas-Seitenhülse einer Absaugflasche. Pyrex™ Absaughähne aus Borosilikatglas mit Schliffkonus sorgen für eine auslaufsichere Abdichtung.
- Für die Verwendung mit den Ansaugflaschen 1541 und 1569
- Konusgröße: 29/32
- Typ 1568/04M mit Rotaflo™ Hahn aus PTFE, chemisch inert und schmierungsfrei
- Typ 1571/02M mit herkömmlichem Glasküken
Spezifikation
Absaug-Absperrhahn | |
Borosilikatglas | |
Saugflaschen 1541 und 1569 |
4 mm | |
95 mm | |
Herkömmlicher Glashahn |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14