Learn More
Pyrex™ Saugflasche mit seitlichem Schliffansatz und Stopfen
Geschliffener Hals mit Glasstopfen
Marke:  Pyrex 1569/18D
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11317894
  • 391.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Entspricht ISO 4796
  • Geschliffene Seitenhülse (Größe 29/32) zum Anschluss von Absperrhähnen
  • Geschliffener Hals
  • Mit Glasstopfen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
10,000 ml
Glasstopfen
60/46
Saugflasche
60 mm
Borosilikatglas
414 mm
227 mm
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Pyrex™ Saugflasche mit seitlichem Schliffansatz und Stopfen > Kapazität: 10000 ml