Learn More
Integra Biosciences™ Deckel für 3 l Glas-Flasche mit Niv. Det. /Schnellkupplungen
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Anwendung):
4 l VACUSAFE Absaugflasche
Enthält:
Rohrendverschraubungen
Schnellkupplungen (PVDF) und Pegelerkennung
Beschreibung
- Für das VACUSAFE™ Vakuum-Absaugsystem geeignet.
- Integrierte Schlauchanschlüsse
- Einige Modelle mit Schnellkupplungen und Füllstandserkennung
Spezifikation
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | 4 l VACUSAFE Absaugflasche |
Enthält | Rohrendverschraubungen |
Produkttyp | Deckel |