Learn More
Pyrex™ Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse A, Braunglas
Aus Pyrex™ Borosilikatglas und mit braun beschichteten Außenflächen zum Schutz von lichtempfindlichen Lösungen. Pyrex™ Messkolben Klasse A aus Borosilikatglas nach ISO 1042 und DIN 12664. Mit Konformitätskennzeichnung H. Kalibriert gemäß den Toleranzwerten, die im Arzneibuch der USA (USP) festgelegt sind. Jeder Messkolben mit eingeätzter individueller Seriennummer und mit Chargencode und Herstellungsdatum.
105.00 CHF - 257.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 1042, DIN 12664, USP, „H“-Konformitätskennzeichnung
Verschlussmaterial Polyethylen
Farbe Braun
Beschreibung Weiße Emaille-Beschriftungen
Material Borosilikatglas
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 10
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Verschlussgröße Höhe (metrisch) Toleranz Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Verschlussgröße Höhe (metrisch) Toleranz Preis Menge & Verfügbarkeit  
11353654
Unterlagen ansehen
Pyrex
3152/20A
1000 ml 24/29 300 mm ±0,3 ml
193.00 CHF
2 Stück
Verfügbar ab: 09-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11313654
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Pyrex
3152/12A
100 ml 14/23 170 mm ±0.08 ml
189.00 CHF
5 Stück
Verfügbar ab: 03-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11383644
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Pyrex
3152/06A
10 ml 10/19 90 mm ±0.02 ml
227.76 CHF
5 Stück
Verfügbar ab: 11-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10681151
Unterlagen ansehen
Pyrex
3152/22A
2000 ml 29/32 370 mm ±0.5 ml
161.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 07-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11323654
Unterlagen ansehen
Pyrex
3152/14A
200 ml 14/23 210 mm ±0.1 ml
257.00 CHF
5 Stück
Verfügbar ab: 19-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11333654
Unterlagen ansehen
Pyrex
3152/16A
250 ml 14/23 220 mm ±0,12 ml
105.00 CHF
2 Stück
Verfügbar ab: 18-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11393644
Unterlagen ansehen
Pyrex
3152/08A
25 ml 10/19 110 mm ±0.03 ml
144.00 CHF
5 Stück
Verfügbar ab: 18-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11343654
Unterlagen ansehen
Pyrex
3152/18A
500 ml 19/16 260 mm ±0.2 ml
128.00 CHF
2 Stück
Verfügbar ab: 18-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11373644
Unterlagen ansehen
Pyrex
3152/04A
5 ml 10/19 70 mm ±0.02 ml
215.28 CHF
5 Stück
Verfügbar ab: 07-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11303654
Unterlagen ansehen
Pyrex
3152/10A
50 ml 12/2 140 mm ±0.05 ml
163.00 CHF
5 Stück
Verfügbar ab: 11-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die Konstruktion aus Pyrex™ Borosilikatglas mit brauner Außenbeschichtung ermöglicht den Einsatz mit lichtempfindlichen LösungenPyrex™ Messkolben der Klasse A aus Borosilikatglas entspricht ISO 1042 sowie DIN 12664 und besitzt die Konformitätskennzeichnung H.Kalibriert auf die vom United States Pharmacopoeia (USP) geforderte Toleranz.Jeder Kolben ist mit einem individuellen Chargencode für die Seriennummer und einem Herstellungsdatum lasergraviert.
  • Entspricht ISO 1042 und DIN 12664
  • Entsprechend der von der United States Pharmacopoeia (USP) geforderten Toleranz kalibriert, die kleiner ist als die der ISO/DIN-Normen
  • Hergestellt aus Borosilikatglas mit einer bernsteinfarbenen Beschichtung auf der Außenseite, um den Gebrauch mit lichtempfindlichen Lösungen zu ermöglichen
  • In jeden Kolben wurde mit einem Laserverfahren eine individuelle Seriennummer, Chargencode und das Herstellungsdatum eingeätzt
  • „H“-Konformität zertifiziert
  • Chargenzertifikat kann online heruntergeladen werden
Spezifikation
Spezifikation
ISO 1042, DIN 12664, USP, „H“-Konformitätskennzeichnung
Braun
Borosilikatglas
A
Polyethylen
Weiße Emaille-Beschriftungen
Ja
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pyrex™ Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse A, Braunglas