Learn More
Pyrazin-2,3-dicarboxylsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11459617
Zum Warenkorb hinzufügen
Pyrazin-2,3-dicarboxylsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11459617
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 11459617
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B22108.06
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 89-01-0
Summenformel C6H4N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 168.108
MDL-Nummer MFCD00006131
InChI-Schlüssel ZUCRGHABDDWQPY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-pyrazinedicarboxylic acid, pyrazine-2,3-dicarboxylate, 2,3-dicarboxypyrazine, 2,3-pyrazine dicarboxylic acid, unii-qnn35wof29, 2,3-pyrazinedicarboxylicacid, qnn35wof29, 2,3-pyrazinedcarboxylicacid, pubchem8610, acmc-209qyeMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 66628
IUPAC-Name Pyrazin-2,3-Dicarbonsäure
SMILES C1=CN=C(C(=N1)C(=O)O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyrazine-2,3-dicarboxylic acid
Schmelzpunkt ∼188°C (decomposition)
Menge 5 g
Beilstein 147982
Merck Index 14,7958
Formelmasse 168.11
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10202189 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB22108.14,B22108.06
Chargennummer10230927 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB22108.14,B22108.06
ChargennummerH6394A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB22108.14,B22108.06
Chargennummer10233691 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB22108.14,B22108.06
Chargennummer10203057 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB22108.14,B22108.06
Name des Produkts
Pyrazin-2,3-dicarboxylsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >