Learn More
Pyrazin-2,3-dicarboxylsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11469617
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Pyrazin-2,3-dicarboxylsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11469617
25 g, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Artikelnummer. 11469617
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B22108.14
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
CAS: 89-01-0 | C6H4N2O4 | 168.108 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 89-01-0
Summenformel C6H4N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 168.108
MDL-Nummer MFCD00006131
InChI-Schlüssel ZUCRGHABDDWQPY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-pyrazinedicarboxylic acid, pyrazine-2,3-dicarboxylate, 2,3-dicarboxypyrazine, 2,3-pyrazine dicarboxylic acid, unii-qnn35wof29, 2,3-pyrazinedicarboxylicacid, qnn35wof29, 2,3-pyrazinedcarboxylicacid, pubchem8610, acmc-209qye
PubChem CID 66628
IUPAC-Name Pyrazin-2,3-Dicarbonsäure
SMILES C1=CN=C(C(=N1)C(=O)O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyrazine-2,3-dicarboxylic acid
Schmelzpunkt ∼188°C (decomposition)
Menge 25 g
Beilstein 147982
Merck Index 14,7958
Formelmasse 168.11
Reinheit (%) 98%
Name des Produkts
Pyrazin-2,3-dicarboxylsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >