Learn More
Karl Hecht™ Pyknometer gemäß Gay-Lussac
Zur Messung der Flüssigkeitsdichte im Labor.
70.00 CHF - 78.00 CHF
Spezifikation
Typ | Pyknometer nach Gay-Lussac |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Messung der Flüssigkeitsdichte |
Beschreibung | Mit eingefahrenem Stopfen |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10758102
|
Karl Hecht™
42571008 |
5 cm³ |
70.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10217341
|
Karl Hecht™
42571032 |
50 cm³ |
78.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Mit eingefahrenem Stopfen
- Präzise eingestellt
- In verschiedenen Längen erhältlich
Spezifikation
Pyknometer nach Gay-Lussac | |
Messung der Flüssigkeitsdichte | |
Mit eingefahrenem Stopfen |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Karl Hecht™ Pyknometer gemäß Gay-Lussac