Learn More
Karl Hecht™ Pyknometer gemäß Gay-Lussac
Zur Messung der Flüssigkeitsdichte im Labor.
Marke: Karl Hecht™ 42571032
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mit eingefahrenem Stopfen
- Präzise eingestellt
- In verschiedenen Längen erhältlich
Spezifikation
Pyknometer nach Gay-Lussac | |
50 cm³ | |
Messung der Flüssigkeitsdichte | |
Mit eingefahrenem Stopfen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Karl Hecht™ Pyknometer gemäß Gay-Lussac > Kapazität von 50 cm³
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur