Learn More
Lenz Laborglasintrumente Pyknometer nach Gay Lussac, unangepasst
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
38.00 CHF - 43.00 CHF
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10797701
|
Lenz Laborglasintrumente
05630010 |
5 ml |
38.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10315691
|
Lenz Laborglasintrumente
05630013 |
10 ml |
43.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- DIN ISO 3507-konforme Gay-Lussac-Pyknometer
- Nicht justiert, Stopfen NS 10/19
- Mit Kapillare, Stopfen oben geschliffen und poliert
- Aufdruck der Nennkapazität am Boden
- Material: Borosilikatglas 3.3
Spezifikation
Borosilicate Glass (3.3) |