Learn More
Lenz Laborglasintrumente Pyknometer nach Gay Lussac, unangepasst
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke: Lenz Laborglasintrumente 05630013
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- DIN ISO 3507-konforme Gay-Lussac-Pyknometer
- Nicht justiert, Stopfen NS 10/19
- Mit Kapillare, Stopfen oben geschliffen und poliert
- Aufdruck der Nennkapazität am Boden
- Material: Borosilikatglas 3.3
Spezifikation
10 ml | |
Borosilikatglas 3.3 |