Learn More
Cole-Parmer™ PVDF-Verteiler, 2 Anschlüsse
Erweitern Sie die Durchfluss- und Leitungskapazität mit diesen Verteilern. Wählen Sie die Anzahl der Ports und Verbindungsstücke, die Ihren Anforderungen entsprechen.
Marke:  Cole-Parmer™ 31523-31
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11735278
  • 207.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Aus langlebigem PVDF.
  • Ideal für Anwendungen, die eine ausgezeichnete chemische Kompatibilität erfordern.
  • In verschiedenen Konfigurationen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
PVDF
4.45 cm
-54 °C
1.25 Zoll FNPT
2.54 cm
2.54 cm
110 psi
110 °C
1.75 Zoll
-65 °F
1/4 Zoll x 1/8 Zoll
1/8 in. FNPT
1 Zoll
1 in.
230 °F
Verteiler
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Cole-Parmer™ PVDF-Verteiler, 2 Anschlüsse > 1/4 Zoll x 1/8 Zoll