missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cole-Parmer™ PVDF-Schottstutzen mit Klemmringverschraubung

Klemmverschraubungen sind eine ausgezeichnete Wahl für den Anschluss starrer Schlauchsysteme

43.20 CHF - 54.70 CHF

Spezifikation

Beschreibung Klemmverbindung
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material PVDF
Sterilisationsmethode Autoklav oder Ethylenoxid (ETO)
Produkttyp Schottstutzen mit Klemmringverschraubung
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 3
Produktcode Marke Anschlussgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Anschlussgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
11764809
Unterlagen ansehen
Cole-Parmer™
06390-60
5/16 Zoll
43.20 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 04-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
11784809
Unterlagen ansehen
Cole-Parmer™
06390-80
1/2 Zoll
54.15 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 02-01-2026
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
11774809
Unterlagen ansehen
Cole-Parmer™
06390-70
3/8 Zoll
54.70 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 08-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

  • Montieren Sie die Armatur am Schlauch, indem Sie den Schlauch durch eine Dichtungshülse schieben und mit der Mutter zusammendrücken, um eine sichere Versiegelung zu erreichen
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Nenndruck bis maximal 220 psi bei 77 °F (25 °C)
  • Einsetzbar von 32 bis 212 °F (0 bis 100 °C)
Spezifikation

Spezifikation

Klemmverbindung
PVDF
Schottstutzen mit Klemmringverschraubung
Autoklavierbar
Autoklav oder Ethylenoxid (ETO)
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Cole-Parmer™ PVDF-Schottstutzen mit Klemmringverschraubung

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt