Learn More
Fisherbrand™ PVC-Schläuche, transparent
Dampfsterilisation bei 121 °C möglich.
4.16 CHF - 15.00 CHF
Spezifikation
Material PVC
Gesamtlänge (metrisch) 10 m
Min. Betriebstemperatur (metrisch) 121 °C
Verpackungsmenge 1/Packung
Farbe Durchsichtig
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Innendurchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Innendurchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
12345859
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
PVCNT/N03/10M
3 mm
4.16 CHF
10 Meter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
12365859
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
PVCNT/N06.5/10M
6,5 mm
7.00 CHF
10 Meter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
12375859
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
PVCNT/N08/10MT
8 mm
15.00 CHF
10 Meter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Nicht toxisch
Spezifikation
Spezifikation
PVC
121 °C
Durchsichtig
10 m
1/Packung
121 °C
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ PVC-Schläuche, transparent