Learn More
Fisherbrand™ PVC-Schläuche, transparent
Dampfsterilisation bei 121 °C möglich.
Marke:  Fisherbrand™ PVCNT/N08/10MT
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12375859
  • 15.00 CHF / 10 Meter
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Nicht toxisch
Spezifikation
Spezifikation
8 mm
10 m
121 °C
Durchsichtig
PVC
2 mm
1/Packung
121 °C
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ PVC-Schläuche, transparent > Bohrung: 8mm