Learn More
Cole-Parmer™ PVC-Hähne
Mit diesen Absperrhähnen mit Durchflussanzeige hat das Raten ein Ende. Cole Parmer™ PVC-Absperrhähne mit Durchflussanzeige sind mit Gehäusen aus PVC sowie Dichtungen und Sitzen aus EPDM ausgestattet. Durchflussanzeige am Handgriff.
45.75 CHF - 45.95 CHF
Spezifikation
Material PVC
Druck 150 psi
Anzahl pro Packung Je 1
Anzahl pro Karton Je 1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Connectors Passt für Schlauch-Innendurchmesser Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Connectors Passt für Schlauch-Innendurchmesser Preis Menge & Verfügbarkeit  
11809452
Unterlagen ansehen
Cole-Parmer™
06225-56
Schlauch x Schlauch 0.25 bis 0.5 in.
45.95 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11809442
Unterlagen ansehen
Cole-Parmer™
06225-54
NPT(M) x Schlauch 0.5 bis 5/8 in.
45.75 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 21-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Maximaler Druck 150 psi bei der Höchsttemperatur von 49 °C
  • Höchstvakuum 29.9 in. Hg
Spezifikation
Spezifikation
PVC
150 psi
Je 1
Je 1
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ PVC-Hähne