Learn More
Cole-Parmer™ PVC-Hähne
Mit diesen Absperrhähnen mit Durchflussanzeige hat das Raten ein Ende. Cole Parmer™ PVC-Absperrhähne mit Durchflussanzeige sind mit Gehäusen aus PVC sowie Dichtungen und Sitzen aus EPDM ausgestattet. Durchflussanzeige am Handgriff.
Marke:  Cole-Parmer™ 06225-56
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11809452
  • 45.95 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-07-2025
Beschreibung
  • Maximaler Druck 150 psi bei der Höchsttemperatur von 49 °C
  • Höchstvakuum 29.9 in. Hg
Spezifikation
Spezifikation
PVC
0.25 bis 0.5 in.
Je 1
150 psi
Je 1
Schlauch x Schlauch
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ PVC-Hähne > Verbinder:Schlauch x Schlauch