Learn More
Navailles PVC-Hocker mit Fußsteuerung
Der PVC-Hocker mit Fußsteuerung ist kompakt, vielseitig, leicht verstellbar und hygienisch.
403.00 CHF - 477.00 CHF
Spezifikation
Armausführung | Keine Armlehnen |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | M1. |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Medizinische Praxis |
Tragkraft (angloamerikanisch) | 265 lb. |
Tragkraft (metrisch) | 120 kg |
Produktcode | Marke | Sitzhöhe | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Sitzhöhe | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17456162
|
Navailles
4GM 37GPLU 90 737 |
460 bis 590 mm | Sitz, Rückenlehne, Fußsteuerung |
477.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17486162
|
Navailles
4GN 17GPJU 90 737 |
570 bis 670 mm | Sitz, Fußsteuerung |
403.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Chrom, 5-beinig, verstärkt, abriebfester Sockel
- Rollen mit Gummirädern
- M1 runder Vinylsitz mit weichem, hochdichtem Schaumstoff
- Chrom-Gashebesäule mit Höhenverstellung und Stoßdämpfer
- Fußsteuerung zur Höheneinstellung, um die Hände sauber zu halten
Spezifikation
Keine Armlehnen | |
Medizinische Praxis | |
120 kg |
M1. | |
265 lb. | |
Grau |