Learn More
Navailles PVC-Hocker mit Fußsteuerung
Der PVC-Hocker mit Fußsteuerung ist kompakt, vielseitig, leicht verstellbar und hygienisch.
Marke:  Navailles 4GN 17GPJU 90 737
322.36 CHF gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17486162
  • 403.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Chrom, 5-beinig, verstärkt, abriebfester Sockel
  • Rollen mit Gummirädern
  • M1 runder Vinylsitz mit weichem, hochdichtem Schaumstoff
  • Chrom-Gashebesäule mit Höhenverstellung und Stoßdämpfer
  • Fußsteuerung zur Höheneinstellung, um die Hände sauber zu halten
Spezifikation
Spezifikation
Grau
M1.
Sitz, Fußsteuerung
120 kg
23,6 in.
Keine Armlehnen
Medizinische Praxis
265 lb.
570 bis 670 mm
55 cm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Navailles PVC-Hocker mit Fußsteuerung > Hocker mit Fußsteuerung; Sitzhöhe:Sitzhöhe:570 bis 670 mm; Lieferumfang:Sitz, Fußsteuerung