Learn More
Gilson™ Pumpenschläuche aus PVC
Zur Verwendung mit MF1- und MF4-Pumpenköpfen
94.85 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Material | PVC |
Gesamtlänge (metrisch) | 40 cm |
Zur Verwendung mit | Mit MF1 und MF4 Pumpenköpfen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Allgemeine Verwendung |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10626653
|
Gilson™
F117932 |
0.25 mm |
94.85 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10789514
|
Gilson™
F117933 |
0.38 mm |
94.85 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10265732
|
Gilson™
F117936 |
0.76 mm |
94.85 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11367800
|
Gilson™
F117938 |
1 mm |
94.85 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10173092
|
Gilson™
F117948 |
2.76 mm |
94.85 CHF
12 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10581093
|
Gilson™
F117940 |
1.29 mm |
94.85 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Kalibriert
Spezifikation
Autoklavierbar | |
40 cm | |
Allgemeine Verwendung | |
Niedrig | |
94 °C |
PVC | |
Mit MF1 und MF4 Pumpenköpfen | |
12/Packung | |
Durchsichtig | |
Pumpenschlauch |