Learn More
Gilson™ Pumpenschläuche aus PVC
Zur Verwendung mit MF1- und MF4-Pumpenköpfen
Marke:  Gilson™ F117936
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10265732
  • 94.85 CHF / 12 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Kalibriert
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
PVC
Mit MF1 und MF4 Pumpenköpfen
12/Packung
Niedrig
94 °C
0.76 mm
40 cm
Allgemeine Verwendung
3 ml/min
Durchsichtig
Pumpenschlauch