Learn More
Kartell™ Plastilab™ Laborschläuche aus PVC, nicht giftig
Transparente Schläuche mit Markierungen an jedem Meter für eine einfache Handhabung.
35.35 CHF - 199.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material PVC
Gesamtlänge (metrisch) 20 m
Verpackungsmenge 1 Packung
Farbe Durchsichtig
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 7
Produktcode Marke Innendurchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Innendurchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
12076972
Unterlagen ansehen
Kartell™
0176700
10 mm
199.00 CHF
20 Meter
Verfügbar ab: 24-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12201456
Unterlagen ansehen
Kartell™
0176600
8 mm
159.00 CHF
20 Meter
Verfügbar ab: 15-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12056972
Unterlagen ansehen
Kartell™
0176500
7 mm
152.00 CHF
20 Meter
Verfügbar ab: 15-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10682512
Unterlagen ansehen
Kartell™
0176400
6 mm
125.00 CHF
20 Meter
Verfügbar ab: 20-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11361145
Unterlagen ansehen
Kartell™
0176300
5 mm
114.00 CHF
20 Meter
Verfügbar ab: 10-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10556581
Unterlagen ansehen
Kartell™
0176100
2 mm
35.35 CHF
20 Meter
Verfügbar ab: 20-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11351145
Unterlagen ansehen
Kartell™
0176200
4 mm
56.85 CHF
20 Meter
Verfügbar ab: 20-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Nicht-alternde und nicht-oxidierende Stoffe
  • Beständig gegen Säuren und Laugen
  • Autoklavierbar
  • Lieferung in 20-Meter-Rollen
  • Verpackt in PE-Beuteln
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
20 m
Durchsichtig
PVC
1 Packung