Learn More
Kartell™ Plastilab™ Laborschläuche aus PVC, nicht giftig
Transparente Schläuche mit Markierungen an jedem Meter für eine einfache Handhabung.
Marke: Kartell™ 0176600
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Nicht-alternde und nicht-oxidierende Stoffe
- Beständig gegen Säuren und Laugen
- Autoklavierbar
- Lieferung in 20-Meter-Rollen
- Verpackt in PE-Beuteln
Spezifikation
Autoklavierbar | |
PVC | |
20 m | |
1 Packung |
8 mm | |
12 mm | |
2 mm | |
Durchsichtig |