Learn More
Kartell™ Plastilab™ Laborschläuche aus PVC, nicht giftig
Transparente Schläuche mit Markierungen an jedem Meter für eine einfache Handhabung.
Marke:  Kartell™ 0176100
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10556581
  • 35.35 CHF / 20 Meter
Verfügbar ab: 20-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Nicht-alternde und nicht-oxidierende Stoffe
  • Beständig gegen Säuren und Laugen
  • Autoklavierbar
  • Lieferung in 20-Meter-Rollen
  • Verpackt in PE-Beuteln
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
PVC
20 m
1 Packung
2 mm
4 mm
1 mm
Durchsichtig