Learn More
PURUS™ PureTouch Full-Finger Nylon Glove Liners
Ergonomically designed liners are constructed of 100% low-linting nylon to provide comfort and protection when worn under PVC, latex, or nitrile gloves.
30.80 CHF - 418.00 CHF
Spezifikation
Coating Material | Unbeschichtet |
---|---|
Farbe | Weiß |
Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
Hand | Beidseitig tragbar |
Material | Nylon |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15797029
![]() ![]() |
PURUS™
GLFF-S |
S |
418.00 CHF
300 Paare |
Verfügbar ab: 23-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15978910
![]() ![]() |
PURUS™
GLFF-S |
S |
33.10 CHF
20 Paare |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15787029
![]() ![]() |
PURUS™
GLFF-M |
M |
418.00 CHF
300 Paare |
Verfügbar ab: 26-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15968910
![]() ![]() |
PURUS™
GLFF-M |
M |
34.09 CHF
20 Paare |
Verfügbar ab: 09-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15777029
![]() ![]() |
PURUS™
GLFF-L |
L |
418.00 CHF
300 Paare |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15958910
![]() ![]() |
PURUS™
GLFF-L |
L |
42.65 CHF
20 Paare |
Verfügbar ab: 09-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15988910
![]() ![]() |
PURUS™
GLFF-XL |
XL |
38.35 CHF
20 Paare |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15707039
![]() ![]() |
PURUS™
GLFF-XL |
XL |
418.00 CHF
300 Paare |
Verfügbar ab: 26-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15998910
![]() |
PURUS™
GLFF-XXL |
Größe 2X |
30.80 CHF
20 Paare |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15874084
![]() |
PURUS™
GLFF-XXL |
Größe 2X |
418.00 CHF
300 Paare |
Verfügbar ab: 26-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- For use under any type of exam glove such as latex, nitrile, or PVC
- Low-linting, 100% 15 denier nylon composition
- Sturdy and launderable for reuse
- Basic weight: 21.5 g/pair ± 10%
- Thickness: 2 mm ± 10%
- Surface Resistivity: 1 x 109 ± 10% ohms/square
Spezifikation
Unbeschichtet | |
Wiederverwendbar | |
Nylon | |
Allergie-/Reizprävention | |
21,5 g |
Weiß | |
Beidseitig tragbar | |
Voll | |
Gestrickt |