Learn More
PURUS™ PureTouch Full-Finger Nylon Glove Liners
Ergonomically designed liners are constructed of 100% low-linting nylon to provide comfort and protection when worn under PVC, latex, or nitrile gloves.
Marke: PURUS™ GLFF-L
Beschreibung
- Für den Einsatz unter jedem Untersuchungshandschuh wie Latex, Nitril oder PVC
- Fusselarm, 100 % 15-Denier-Nylon-Zusammensetzung
- Robust und zur Wiederverwendung waschbar
- Grundgewicht: 21,5 g/Paar ± 10 %
- Stärke: 2 mm ± 10 %
- Oberflächenwiderstandsfähigkeit: 1 x 109 ± 10 % Ohm/Quadrat
Bestellinformation
Erhältlich in Voll- oder Halbfingerausführung.
Compliance
Hergestellt in einer ISO9002-zertifizierten Fertigungsstätte. Erfüllt die bundesstaatlichen und ASTM-Standards für den Proteingehalt. AQL 1.5.
Spezifikation
Unbeschichtet | |
Wiederverwendbar | |
Nylon | |
Voll | |
Gestrickt | |
21,5 g |
Weiß | |
Beidseitig tragbar | |
L | |
Allergie-/Reizprävention | |
Blau |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
UT0303 | Konformitätsbescheinigung | 04/03/2025 | GLFF-L |
UT0137 | Konformitätsbescheinigung | 05/12/2024 | GLFF-L |
UR0191 | Konformitätsbescheinigung | 08/07/2024 | GLFF-L |
UN0090 | Konformitätsbescheinigung | 15/09/2023 | GLFF-L |
UU0289 | Konformitätsbescheinigung | 24/05/2023 | GLFF-L |