Learn More
Buerkle™ Pürckhauer Bodenprobenehmer
Sehr robuster Pürckhauer Bodenprobenehmer für schwere und steinige Böden. Die ab 60 cm konisch zulaufende Spitze beim Modell 5350-5018 ermöglicht ein wesentlich einfacheres Zurückziehen des eingeschlagenen Probenehmers. Ideal auch für die Nmin-Probenahme 0–90 cm.
564.00 CHF - 1245.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Puerckhauer Bodenprobenehmer
Material Edelstahl
Enthält Steckbarer Handgriff, mit rutschfesten Gummigriffen
Skala Ja
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für schwere und steinige Böden, Nmin-Probenahme (0 bis 90 cm)
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Außendurchmesser (metrisch) unten Außendurchmesser (metrisch) oben Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Außendurchmesser (metrisch) unten Außendurchmesser (metrisch) oben Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10618898
Unterlagen ansehen
Buerkle™
5350-5012
20 mm 20 mm 81 cm
564.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11892303
Unterlagen ansehen
Buerkle™
5350-5018
25 mm 28 mm 117,5 cm
1245.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Sehr robuster Pürckhauer-Probenehmer für schwere und steinige Böden. Die ab 60 cm konisch zulaufende Spitze beim Modell 5350-5018 ermöglicht ein wesentlich einfacheres Zurückziehen des eingeschlagenen Probenehmers. Ideal auch für die Nmin-Probenahme 0–90 cm.
  • Tiefenskala 10-cm-Teilung
  • Handgriff steckbar, mit rutschfesten Gummigriffen
  • Schlagkopf verstärkt
  • Edelstahl
Spezifikation
Spezifikation
Puerckhauer Bodenprobenehmer
Steckbarer Handgriff, mit rutschfesten Gummigriffen
Für schwere und steinige Böden, Nmin-Probenahme (0 bis 90 cm)
Edelstahl
Ja
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Pürckhauer Bodenprobenehmer