Learn More
Buerkle™ PTFE UltraPure Barrel Pump with Discharge Hose
Hohe chemische Beständigkeit und sicherer Transfer selbst bei Flüssigkeiten, die herkömmliche Materialien wie PP oder PVC angreifen.
718.00 CHF - 779.00 CHF
Spezifikation
Enthält | Ablassschlauch |
---|---|
Anzahl pro Packung | Je 1 |
Material | PTFE |
Typ | Zylinderpumpe |
Anwendungen | Flüssigkeiten, die herkömmliche Materialien wie Polypropylen oder PVC angreifen, können nun durch Transfer ultrareiner Flüssigkeiten sicher übertragen werden (außer elementares Fluor) |
Produktcode | Marke | Flussrate | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Flussrate | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11901591
|
Buerkle™
5606-0601 |
270 mL/Hub |
718.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11911591
|
Buerkle™
5606-1001 |
400 ml/Hub |
779.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Mediumberührte Teile aus PTFE und FEP
- Geeignet für den Transfer von ultrareinen Flüssigkeiten
- Der Absperrhahn verhindert das Entweichen gefährlicher Dämpfe und stoppt das Abtropfen nach dem Transfer.
- Der Ablassschlauch ist 1.2 m lang
- Eintauchrohr mit 32 mm Durchmesser
- Alle Ventile sind aus massivem PTFE/PVDF gefertigt.
- Höchste Qualität, 3 Jahre Garantie
Spezifikation
Ablassschlauch | |
PTFE | |
Flüssigkeiten, die herkömmliche Materialien wie Polypropylen oder PVC angreifen, können nun durch Transfer ultrareiner Flüssigkeiten sicher übertragen werden (außer elementares Fluor) |
Je 1 | |
Zylinderpumpe |