Learn More
Buerkle™ PTFE UltraPure Barrel Pump with Discharge Hose
Hohe chemische Beständigkeit und sicherer Transfer selbst bei Flüssigkeiten, die herkömmliche Materialien wie PP oder PVC angreifen.
Marke:  Buerkle™ 5606-0601
584.93 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11901591
  • 718.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Mediumberührte Teile aus PTFE
  • Geeignet für den Transfer von ultrareinen Flüssigkeiten
  • Der Absperrhahn verhindert das Entweichen gefährlicher Dämpfe und stoppt das Abtropfen nach dem Transfer.
  • Der Ablassschlauch ist 1,2 m lang
  • Eintauchrohr mit 32 mm Durchmesser
  • Alle Ventile sind aus massivem PTFE/PVDF gefertigt.
  • Höchste Qualität, 3 Jahre Garantie
Spezifikation
Spezifikation
Eintauchtiefe 60 cm
Je 1
270 mL/Hub
Flüssigkeiten, die herkömmliche Materialien wie Polypropylen oder PVC angreifen, können nun durch Transfer ultrareiner Flüssigkeiten sicher übertragen werden (außer elementares Fluor)
Ablassschlauch
PTFE
Zylinderpumpe