Learn More
Masterflex™ PTFE-Schläuche
Diese Schläuche eignen sich für anspruchsvolle Anwendungen in den Bereichen Labor, Chemie, Elektrik, Mechanik, Pharmazie und Automobilbranche. Cole-Parmer™ PTFE-Schläuche reißen unter Wärme- oder Druckeinwirkung nicht ein.
105.00 CHF - 590.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität FDA-konform, USP, GMP
Material PTFE
Gesamtlänge (metrisch) 7.62 m
Min. Betriebstemperatur (metrisch) -240 °C
Sterilität Steril
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Außendurchmesser (metrisch) Maximaler Druck Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Außendurchmesser (metrisch) Maximaler Druck Preis Menge & Verfügbarkeit  
11726108
Unterlagen ansehen
Masterflex™
06605-34
8 mm 137 psi
161.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11779998
Unterlagen ansehen
Masterflex™
06605-31
6.4 mm 274 psi
144.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11797305
Unterlagen ansehen
Masterflex™
06407-41
1.6 mm 370 psi
590.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11789909
Unterlagen ansehen
Masterflex™
06605-28
4 mm 294 psi
105.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11705948
Unterlagen ansehen
Masterflex™
06605-27
3.2 mm 370 psi
235.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Verwenden Sie diesen Schlauch für anspruchsvolle Labor-, Chemie-, Elektro-, Mechanik-, Pharma- und Automobilanwendungen.Die Cole-ParmerTM PTFE-Schläuche reißen nicht unter Hitze oder Druck.
  • Für hochreine Arbeit geeignet.
  • Chemisch inert, nicht toxisch und praktisch nicht porös
  • Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Risse und Belastung
  • Niedriger Reibungskoeffzient
  • Lichtdurchlässig
  • Harz ist FDA-konform (21 CFR 177.1550).
  • Temperaturbereich: -240 bis 260 °C
  • Autoklav, Ethylenoxid oder Trockenhitze
Spezifikation
Spezifikation
FDA-konform, USP, GMP
7.62 m
Steril
260 °C
PTFE
-240 °C
Durchscheinend
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Masterflex™ PTFE-Schläuche