Learn More
Masterflex™ PTFE-Schläuche
Diese Schläuche eignen sich für anspruchsvolle Anwendungen in den Bereichen Labor, Chemie, Elektrik, Mechanik, Pharmazie und Automobilbranche. Cole-Parmer™ PTFE-Schläuche reißen unter Wärme- oder Druckeinwirkung nicht ein.
Marke:  Masterflex™ 06605-34
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11726108
  • 161.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 13-08-2025
Beschreibung
Verwenden Sie diesen Schlauch für anspruchsvolle Labor-, Chemie-, Elektro-, Mechanik-, Pharma- und Automobilanwendungen.Die Cole-ParmerTM PTFE-Schläuche reißen nicht unter Hitze oder Druck.
  • Für hochreine Arbeit geeignet.
  • Chemisch inert, nicht toxisch und praktisch nicht porös
  • Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Risse und Belastung
  • Niedriger Reibungskoeffzient
  • Lichtdurchlässig
  • Harz ist FDA-konform (21 CFR 177.1550).
  • Temperaturbereich: -240 bis 260 °C
  • Autoklav, Ethylenoxid oder Trockenhitze
Spezifikation
Spezifikation
FDA-konform, USP, GMP
PTFE
7.62 m
-240 °C
Steril
137 psi
6.4 mm
8 mm
0.8 mm
Je 1 x
Durchscheinend
260 °C
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Masterflex™ PTFE-Schläuche > Maximaldruck:137 psi; Außendurchmesser:8mm; Innendurchmesser:6,4mm