Learn More
Nickel Electro™ PTFE-Schläuche
Verbessern Sie die Laborergebnisse mit der idealen Alternative zu Platin, splitterfestem Zirkonium. Nickel Electro™ Clifton™ Zirckoniumtiegel verhindern Probenkontamination fast vollständig.
146.00 CHF - 175.00 CHF
Spezifikation
Material | Zirkonium |
---|---|
Max. Temperatur (metrisch) | 450°bis 500 °C |
Menge | Je 1 |
Dicke (metrisch) | 1 mm |
Autoklavierbar | Ja |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12857683
|
Nickel Electro™
305 |
40 mL | 38 mm |
166.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12867683
|
Nickel Electro™
306 |
45 mL | 39 mm |
175.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11766567
|
Nickel Electro™
300 |
10 ml | 25 mm |
146.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11776567
|
Nickel Electro™
301 |
15 ml | 25 mm |
154.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Ideal für die meisten bei großer Hitze durchgeführten Schmelzverfahren, die unabhängig von Material oder Flussmischung zu wenig oder gar keinen chemischen Angriffen oder zur Oxidation des Tiegels führen.
- Beständig gegen Schmelzen von Alkali (Na, K, Li)-Karbonaten, Hydroxiden, Peroxiden, Boraten, Nitraten, Chloriden und einigen Fluoriden oder Kombinationen daraus.
- Vollständig beständig gegenüber den meisten Lösungsmitteln aller Konzentrationen, außer Flusssäure.
- Damit lassen sich Probenkontaminationen virtuell eliminieren.
- Beständigkeit gegen geschmolzenes Natriumperoxid.
- Lässt sich nicht mit leichter reduzierbaren Metallen legieren.
- Im Gegensatz zu Platin ist keine Glättung und Umformung notwendig.
- Hat nicht die Probleme der hohen Investitionskosten und der Sicherheit, wie sie bei Platin bestehen.
Spezifikation
Zirkonium | |
Je 1 | |
Ja |
450°bis 500 °C | |
1 mm | |
Tiegel |