Learn More
Nickel Electro™ PTFE-Schläuche
Verbessern Sie die Laborergebnisse mit der idealen Alternative zu Platin, splitterfestem Zirkonium. Nickel Electro™ Clifton™ Zirckoniumtiegel verhindern Probenkontamination fast vollständig.
Marke: Nickel Electro™ 301
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ideal für die meisten bei großer Hitze durchgeführten Schmelzverfahren, die unabhängig von Material oder Flussmischung zu wenig oder gar keinen chemischen Angriffen oder zur Oxidation des Tiegels führen.
- Beständig gegen Schmelzen von Alkali (Na, K, Li)-Karbonaten, Hydroxiden, Peroxiden, Boraten, Nitraten, Chloriden und einigen Fluoriden oder Kombinationen daraus.
- Vollständig beständig gegenüber den meisten Lösungsmitteln aller Konzentrationen, außer Flusssäure.
- Damit lassen sich Probenkontaminationen virtuell eliminieren.
- Beständigkeit gegen geschmolzenes Natriumperoxid.
- Lässt sich nicht mit leichter reduzierbaren Metallen legieren.
- Im Gegensatz zu Platin ist keine Glättung und Umformung notwendig.
- Hat nicht die Probleme der hohen Investitionskosten und der Sicherheit, wie sie bei Platin bestehen.
Spezifikation
Zirkonium | |
Je 1 | |
15 ml | |
30 mm | |
Tiegel |
450°bis 500 °C | |
1 mm | |
Ja | |
25 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nickel Electro™ PTFE-Schläuche >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur