Learn More
Fisherbrand™ PTFE Platinum Restistance Temperaturfühler, 7 mm Durchmesser
Fisherbrand™ PTFE Platinum Restistance Temperaturfühler kombinieren die hervorragenden Eigenschaften von PTFE mit der Präzision und Zuverlässigkeit der Temperaturmessung mit Platin-Widerstandsthermometern. Alle Komponenten sind vollständig in reinem PTFE verkapselt. Der Edelstahlkern sorgt für Steifigkeit, lässt sich aber biegen.
82.55 CHF - 122.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Fisherbrand™ PTFE-Platinum-Widerstandstemperaturfühler |
---|---|
Material | PTFE mit PRT100-Sensor |
Menge | 1 |
Arten von Sensoren | Prt100 Klasse A. TCR = 3850 ppmC |
Reaktionszeit | 50 %, 6 bis 14 s |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16236071
|
Fisherbrand™
500.100.1.2 |
100 x 7 mm | 2 m (Kabel) |
82.55 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16246071
|
Fisherbrand™
500.100.1.4 |
100 x 7 mm | 4 m (Kabel) |
102.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16256071
|
Fisherbrand™
500.100.1.5 |
100 x 7 mm | 5 m (Kabel) |
112.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16216081
|
Fisherbrand™
500.200.1.2 |
200 x 7 mm | 2 m (Kabel) |
87.90 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16226081
|
Fisherbrand™
500.200.1.3 |
200 x 7 mm | 3 m (Kabel) |
97.50 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16236081
|
Fisherbrand™
500.200.1.4 |
200 x 7 mm | 4 m (Kabel) |
108.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16246081
|
Fisherbrand™
500.200.1.5 |
200 x 7 mm | 5 m (Kabel) |
117.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16296091
|
Fisherbrand™
500.307.1 |
300 x 7 mm | 1 m (Kabel) |
83.45 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16206101
|
Fisherbrand™
500.307.1.2 |
300 x 7 mm | 2 m (Kabel) |
93.05 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16216101
|
Fisherbrand™
500.307.1.3 |
300 x 7 mm | 3 m (Kabel) |
103.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16226101
|
Fisherbrand™
500.307.1.4 |
300 x 7 mm | 4 m (Kabel) |
113.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16236101
|
Fisherbrand™
500.307.1.5 |
300 x 7 mm | 5 m (Kabel) |
122.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Sensor - PRT100 Klasse A. TCR = 3850 ppm/°C.
- Kabel - 4-Draht ;2 rot, 2 weiß, PFA-isoliert, mit weißer PFA-Ummantelung
- Kabel mit dem Gehäuse verbunden
- Ansprechzeit - 50 %,6 - 14 Sekunden.
- Mit aufsteckbarer Ferrule
- Ohne Stecker geliefert
- Inert und nicht kontaminierend
- Druckbeständig
- Temperaturbereich von -180 bis +280 °C
Spezifikation
Fisherbrand™ PTFE-Platinum-Widerstandstemperaturfühler | |
1 | |
50 %, 6 bis 14 s | |
7 mm |
PTFE mit PRT100-Sensor | |
Prt100 Klasse A. TCR = 3850 ppmC | |
-180°bis +280 °C |