Learn More
Fisherbrand™ PTFE Platinum Restistance Temperaturfühler, 7 mm Durchmesser
Fisherbrand™ PTFE Platinum Restistance Temperaturfühler kombinieren die hervorragenden Eigenschaften von PTFE mit der Präzision und Zuverlässigkeit der Temperaturmessung mit Platin-Widerstandsthermometern. Alle Komponenten sind vollständig in reinem PTFE verkapselt. Der Edelstahlkern sorgt für Steifigkeit, lässt sich aber biegen.
Marke:  Fisherbrand™ 500.200.1.2
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16216081
  • 87.90 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Sensor - PRT100 Klasse A. TCR = 3850 ppm/°C.
  • Kabel - 4-Draht ;2 rot, 2 weiß, PFA-isoliert, mit weißer PFA-Ummantelung
  • Kabel mit dem Gehäuse verbunden
  • Ansprechzeit - 50 %,6 - 14 Sekunden.
  • Mit aufsteckbarer Ferrule
  • Ohne Stecker geliefert
  • Inert und nicht kontaminierend
  • Druckbeständig
  • Temperaturbereich von -180 bis +280 °C
Spezifikation
Spezifikation
Fisherbrand™ PTFE-Platinum-Widerstandstemperaturfühler
1
50 %, 6 bis 14 s
200 x 7 mm
7 mm
PTFE mit PRT100-Sensor
Prt100 Klasse A. TCR = 3850 ppmC
-180°bis +280 °C
2 m (Kabel)
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ PTFE Platinum Restistance Temperaturfühler, 7 mm Durchmesser > Gehäusedurchmesser: 7 mm; Gehäuselänge: 200 mm; Kabellänge: 2 Meter