Learn More
Fisherbrand™ PTFE Platinum Restistance Temperaturfühler, 6 mm Durchmesser
Fisherbrand™ PTFE Platinum Restistance Temperaturfühler kombinieren die hervorragenden Eigenschaften von PTFE mit der Präzision und Zuverlässigkeit der Temperaturmessung mit Platin-Widerstandsthermometern. Alle Komponenten sind vollständig in reinem PTFE verkapselt. Der Edelstahlkern sorgt für Steifigkeit, lässt sich aber biegen.
72.45 CHF - 117.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung Fisherbrand™ PTFE-Platinum-Widerstandstemperaturfühler
Material PTFE mit PRT100-Sensor
Arten von Sensoren Prt100 Klasse A. TCR = 3850 ppmC
Temperaturbereich (metrisch) -180°bis +280 °C
Breite (metrisch) 6 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 10
Produktcode Marke Abmessungen (L x B) Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Abmessungen (L x B) Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
16266071
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
500.106.1
100 x 6 mm 1 m (Kabel)
72.45 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16276071
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
500.106.1.2
100 x 6 mm 2 m (Kabel)
82.05 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16286071
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
500.106.1.3
100 x 6 mm 3 m (Kabel)
91.65 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16296071
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
500.106.1.4
100 x 6 mm 4 m (Kabel)
102.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16206081
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
500.106.1.5
100 x 6 mm 5 m (Kabel)
111.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16256081
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
500.206.1
200 x 6 mm 1 m (Kabel)
77.95 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16266081
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
500.206.1.2
200 x 6 mm 2 m (Kabel)
87.55 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16276081
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
500.206.1.3
200 x 6 mm 3 m (Kabel)
97.15 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16286081
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
500.206.1.4
200 x 6 mm 4 m (Kabel)
107.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
16296081
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
500.206.1.5
200 x 6 mm 5 m (Kabel)
117.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Sensor - PRT100 Klasse A. TCR = 3850 ppm/°C.
  • Kabel - 4-Draht ;2 rot, 2 weiß, PFA-isoliert, mit weißer PFA-Ummantelung
  • Kabel mit dem Gehäuse verbunden
  • Ansprechzeit - 50 %,6 - 14 Sekunden.
  • Mit aufsteckbarer Ferrule
  • Ohne Stecker geliefert
  • Inert und nicht kontaminierend
  • Druckbeständig
  • Temperaturbereich von -180 bis +280 °C
Spezifikation
Spezifikation
Fisherbrand™ PTFE-Platinum-Widerstandstemperaturfühler
Prt100 Klasse A. TCR = 3850 ppmC
6 mm
PTFE mit PRT100-Sensor
-180°bis +280 °C
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ PTFE Platinum Restistance Temperaturfühler, 6 mm Durchmesser