Learn More
Fisherbrand™ PTFE Platinum Restistance Temperaturfühler, 6 mm Durchmesser
Fisherbrand™ PTFE Platinum Restistance Temperaturfühler kombinieren die hervorragenden Eigenschaften von PTFE mit der Präzision und Zuverlässigkeit der Temperaturmessung mit Platin-Widerstandsthermometern. Alle Komponenten sind vollständig in reinem PTFE verkapselt. Der Edelstahlkern sorgt für Steifigkeit, lässt sich aber biegen.
Marke:  Fisherbrand™ 500.106.1
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16266071
  • 72.45 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Sensor - PRT100 Klasse A. TCR = 3850 ppm/°C.
  • Kabel - 4-Draht ;2 rot, 2 weiß, PFA-isoliert, mit weißer PFA-Ummantelung
  • Kabel mit dem Gehäuse verbunden
  • Ansprechzeit - 50 %,6 - 14 Sekunden.
  • Mit aufsteckbarer Ferrule
  • Ohne Stecker geliefert
  • Inert und nicht kontaminierend
  • Druckbeständig
  • Temperaturbereich von -180 bis +280 °C
Spezifikation
Spezifikation
Fisherbrand™ PTFE-Platinum-Widerstandstemperaturfühler
Prt100 Klasse A. TCR = 3850 ppmC
100 x 6 mm
6 mm
PTFE mit PRT100-Sensor
-180°bis +280 °C
1 m (Kabel)
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ PTFE Platinum Restistance Temperaturfühler, 6 mm Durchmesser > Gehäusedurchmesser: 6 mm; Gehäuselänge: 100 mm; Kabellänge: 1 Meter