Learn More
Fisherbrand™ Platin-Widerstandssensor aus PTFE mit 1 m-Kabel
Inert gegenüber fast allen chemischen Reagenzien. Fisherbrand™ PTFE-Thermoelement Typ K-Sonde kombiniert die hervorragenden Eigenschaften von PTFE mit der Genauigkeit und Zuverlässigkeit von Platinwiderstand und Thermoelementthermometern.
72.95 CHF - 128.00 CHF
Specifica
Typ Sonde, PTFE-Platin-Widerstand
Zertifizierung/Konformität Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB)
Material PTFE mit Edelstahl-Kern
Arten von Sensoren PRT100 Klasse A; TCR = 3850 ppm/Grad Celsius
Zur Verwendung mit (Anwendung) Messtemperatur
Visualizza altre specifiche
Prodotti 6
Codice del prodotto Marca Länge (metrisch) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Länge (metrisch) Prezzo Quantità e disponibilità  
11752464
Vedere i documenti
Fisherbrand™
500.500.1
500 mm
98.45 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 12-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Aggiungi al carrello
11762464
Vedere i documenti
Fisherbrand™
500.700.1
700 mm
128.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 12-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Aggiungi al carrello
11722464
Vedere i documenti
Fisherbrand™
500.200.1
200 mm
78.30 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 12-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Aggiungi al carrello
11712464
Vedere i documenti
Fisherbrand™
500.100.1
100 mm
72.95 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 12-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Aggiungi al carrello
11742464
Vedere i documenti
Fisherbrand™
500.400.1
400 mm
88.95 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 12-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Aggiungi al carrello
11732464
Vedere i documenti
Fisherbrand™
500.300.1
300 mm
84.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 06-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Nicht kontaminierend
  • Undurchlässig gegen chemische Diffusion bei hohem Druck
  • Großer Betriebstemperaturbereich, -180 bis +300 °C
  • Hervorragende elektrische Isoliereigenschaften
  • Einzeln geprüft
Specifica
Specifica
Sonde, PTFE-Platin-Widerstand
PTFE mit Edelstahl-Kern
Messtemperatur
50 %, 6 bis 14 s
Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB)
PRT100 Klasse A; TCR = 3850 ppm/Grad Celsius
Sondenhalter und Klemmverschraubung aus PTFE
-180°bis +280 °C
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications