Learn More
Fisherbrand™ Platin-Widerstandssensor aus PTFE mit 1 m-Kabel
Inert gegenüber fast allen chemischen Reagenzien. Fisherbrand™ PTFE-Thermoelement Typ K-Sonde kombiniert die hervorragenden Eigenschaften von PTFE mit der Genauigkeit und Zuverlässigkeit von Platinwiderstand und Thermoelementthermometern.
Marke:  Fisherbrand™ 500.700.1
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11762464
  • 128.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Nicht kontaminierend
  • Undurchlässig gegen chemische Diffusion bei hohem Druck
  • Großer Betriebstemperaturbereich, -180 bis +300 °C
  • Hervorragende elektrische Isoliereigenschaften
  • Einzeln geprüft
Spezifikation
Spezifikation
Sonde, PTFE-Platin-Widerstand
PTFE mit Edelstahl-Kern
Messtemperatur
50 %, 6 bis 14 s
700 mm
220 g
Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB)
PRT100 Klasse A; TCR = 3850 ppm/Grad Celsius
Sondenhalter und Klemmverschraubung aus PTFE
-180°bis +280 °C
9 mm