Learn More
Fisherbrand™ Platin-Widerstandssensor aus PTFE mit 1 m-Kabel
Inert gegenüber fast allen chemischen Reagenzien. Fisherbrand™ PTFE-Thermoelement Typ K-Sonde kombiniert die hervorragenden Eigenschaften von PTFE mit der Genauigkeit und Zuverlässigkeit von Platinwiderstand und Thermoelementthermometern.
Marke: Fisherbrand™ 500.100.1
Beschreibung
- Nicht kontaminierend
- Undurchlässig gegen chemische Diffusion bei hohem Druck
- Großer Betriebstemperaturbereich, -180 bis +300 °C
- Hervorragende elektrische Isoliereigenschaften
- Einzeln geprüft
Spezifikation
Sonde, PTFE-Platin-Widerstand | |
PTFE mit Edelstahl-Kern | |
Messtemperatur | |
50 %, 6 bis 14 s | |
100 mm | |
60 g |
Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB) | |
PRT100 Klasse A; TCR = 3850 ppm/Grad Celsius | |
Sondenhalter und Klemmverschraubung aus PTFE | |
-180°bis +280 °C | |
7 mm |