Learn More
Adtech Polymer Engineering™ PTFE-Mikroröhrchen
Flexibilität und Widerstandsfähigkeit für allgemeine Laborarbeiten. Adtech Polymer Engineering™ PTFE-Mikroröhrchen eignen sich hervorragend für Arbeiten bei hohen Temperaturen und den Transfer korrosiver Chemikalien.
256.00 CHF - 733.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | FDA |
---|---|
Autoklavierbar | Ja |
Material | PTFE |
Gesamtlänge (metrisch) | 30 m |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Heißarbeit, Transfer ätzender Chemikalien |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11919445
|
Adtech Polymer Engineering™
BIOBLOCK/05 |
0.3 mm | 0.76 mm |
294.00 CHF
30 Meter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11929445
|
Adtech Polymer Engineering™
BIOBLOCK/13 |
0.56 mm | 1.07 mm |
380.88 CHF
30 Meter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11949445
|
Adtech Polymer Engineering™
BIOBLOCK/06 |
1.06 mm | 1.68 mm |
494.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11939445
|
Adtech Polymer Engineering™
BIOBLOCK/14 |
0.81 mm | 1.63 mm |
733.00 CHF
30 Meter |
Verfügbar ab: 17-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11959445
|
Adtech Polymer Engineering™
BIOBLOCK/01 |
1.32 mm | 1.93 mm |
256.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Maximale Temperatur von 260 °C (Schmelzpunkt bei 330 °C)
- Antihafteigenschaften
- Oberfläche mit geringer Reibung
- Sehr hohe Beständigkeit gegen Chemikalien und Lösungsmittel
- Sehr hohe elektrische Belastbarkeit, gut isolierend
- Physiologisch neutral
- Umweltfreundlich und geruchlos
- Sterilisier- und autoklavierbar
- FDA-konform
Spezifikation
FDA | |
PTFE | |
Heißarbeit, Transfer ätzender Chemikalien | |
1 Packung | |
Flexibel |
Ja | |
30 m | |
–240 bis 260 °C | |
Durchscheinend | |
260 °C |