Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ PTFE-Magnetrührstab-Kit
Lieferung in einer praktischen Aufbewahrungsbox und sofortige Verfügbarkeit von PTFE-gekapselten Alnico-Magneten.
54.80 CHF - 294.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Menge Je 1
Zur Verwendung mit (Geräte) Röhrchen, Mikro-Teströhrchen, Zentrifugenröhrchen
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Abmessungen (L x B x H) Form Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Abmessungen (L x B x H) Form Preis Menge & Verfügbarkeit  
11735064
Unterlagen ansehen
Bel-Art™
F37161-0000
25.4 x 8, 38.1 x 8, 50.8 x 8 mm Kugel
79.70 CHF
6 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11725064
Unterlagen ansehen
Bel-Art™
F37160-0000
25,4 x 8 mm, 38,1 x 8 mm, 50,8 x 8 mm (jeweils zwei) Achteck
54.80 CHF
6 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11745064
Unterlagen ansehen
Bel-Art™
F37183-0000
12.7 x 7.92, 19.05 x 7.92, 25.4 x 7.92, 25.4 x 9.39, 38.1 x 7.92, 44.45 x 7.92, 50.8 x 9.39 mm Achteck
294.00 CHF
22 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Nützlich für die Umweltanalytik und biowissenschaftliche Anwendungen, bei denen kleinere Proben vorbereitet und bewertet werden müssen
  • Gekapselter Alnico-Magnet gemäß Vorschriften der FDA, reibungsarme Beschichtung aus Teflon™ USP Klasse VI, langlebig und inert
  • Hergestellt in einer registrierten ISO 9001:2008-Einrichtung mit SGS-Zertifizierung
  • Autoklaviersicher
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Je 1
Röhrchen, Mikro-Teströhrchen, Zentrifugenröhrchen
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware™ PTFE-Magnetrührstab-Kit