Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ PTFE-Magnetrührstab-Kit
Lieferung in einer praktischen Aufbewahrungsbox und sofortige Verfügbarkeit von PTFE-gekapselten Alnico-Magneten.
Marke:  Bel-Art™ F37161-0000
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11735064
  • 79.70 CHF / 6 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 06-08-2025
Beschreibung
  • Hilfreich bei Umweltprüfungen und Anwendungen in den Biowissenschaften, bei denen kleine Probenvolumen präpariert und beurteilt werden müssen
  • Alnico-Magnet, eingekapselt in reibungsarmer Teflon™ PTFE-Beschichtung mit FDA-Gütegrad, USP Klasse VI; dauerhaft und inert
  • Die Herstellung in einer registrierten ISO 9001:2008 Einrichtung wird durch SGS-Zertifikat bestätigt
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
25.4 x 8, 38.1 x 8, 50.8 x 8 mm
Abnehmbare Mittelringe
Alnico-Magnet
Kugel
ISO 9001:2008
Röhrchen, Mikro-Teströhrchen, Zentrifugenröhrchen
PTFE
Je 1
Magnetrührstäbe
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ SP Scienceware™ PTFE-Magnetrührstab-Kit > Größe:25,4 x 8, 38,1 x 8, 50,8 x 8 mm