Learn More
DWK Life Sciences Hahnküken, PTFE, mit Gewinde, komplett mit 3-teiliger Hahnsicherung
Für den Einsatz mit polierten DURAN™ Einweghähnen.
Marke:  DWK Life Sciences 286221403
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15884618
  • 315.00 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 10-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Einweghahnküken aus PTFE stellen in Kombination mit dem polierten DURAN™ Einweghahn eine fettfreie Alternative dar. Im Lieferumfang ist die 3-teilige Hahnsicherung bereits enthalten.
  • Aus PTFE mit Gewinde und 3-teiliger Hahnsicherung
  • Für den Einsatz mit polierten DURAN™ Einweghähnen
  • Fettfreies Arbeiten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
8 mm
Nicht autoklavierbar
10 St./Packung
PTFE
24 NS
Für den Einsatz mit polierten DURAN™ Einwegehähnen
Name des Produkts
DWK Life Sciences Hahnküken, PTFE, mit Gewinde, komplett mit 3-teiliger Hahnsicherung > Bohrung 8 mm, NS 24