Learn More
DWK Life Sciences Hahnküken, PTFE, mit Gewinde, komplett mit 3-teiliger Hahnsicherung
Für den Einsatz mit polierten DURAN™ Einweghähnen.
Marke:  DWK Life Sciences 286221009
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15874618
  • 364.00 CHF / 25 Stück
Verfügbar ab: 10-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Einweghahnküken aus PTFE stellen in Kombination mit dem polierten DURAN™ Einweghahn eine fettfreie Alternative dar. Im Lieferumfang ist die 3-teilige Hahnsicherung bereits enthalten.
  • Aus PTFE mit Gewinde und 3-teiliger Hahnsicherung
  • Für den Einsatz mit polierten DURAN™ Einweghähnen
  • Fettfreies Arbeiten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
6 mm
Nicht autoklavierbar
25/Packung
PTFE
18.8 NS
Für den Einsatz mit polierten DURAN™ Einwegehähnen
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
DWK Life Sciences Hahnküken, PTFE, mit Gewinde, komplett mit 3-teiliger Hahnsicherung > Bohrung 6 mm, NS 18,8