Learn More
Quickfit™ Schliffklemmen aus PTFE
Äußerst widerstandsfähig gegen chemische Angriffe
33.30 CHF - 70.60 CHF
Spezifikation
Typ | Gelenkklemme |
---|---|
Material | PTFE |
Enthält | Verkapselte Stahlfeder |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Konische Verbindungen |
Temperaturresistenz (metrisch) | 250 °C |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12099062
|
Quickfit
GC34 |
34/35 |
68.40 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 28-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12089052
|
Quickfit
GC10 |
10/19 |
33.30 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 22-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12009062
|
Quickfit
GC12 |
12/21 |
37.80 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 22-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12019072
|
Quickfit
GC40 |
40/38 |
41.40 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 22-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12039072
|
Quickfit
GC45 |
45/40 |
70.60 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 03-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12069062
|
Quickfit
GC24 |
24/29 |
38.90 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 04-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12049062
|
Quickfit
GC19 |
19/26 |
38.10 CHF
5 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Äußerst widerstandsfähig gegen chemische Angriffe
- Zum Halten von Glaswaren mit Quickfit™ Konusverbindungen
- Gefertigt aus PTFE mit gekapselter Stahlfeder für sicheren Halt
- Die Klemmen sind mit der Gelenkgröße nummeriert, um eine einfache Identifizierung zu ermöglichen
- Können bei Temperaturen bis zu 250°C verwendet werden
Spezifikation
Gelenkklemme | |
Verkapselte Stahlfeder | |
250 °C |
PTFE | |
Konische Verbindungen |