Learn More
Quickfit™ Schliffklemmen aus PTFE
Äußerst widerstandsfähig gegen chemische Angriffe
Marke: Quickfit GC19
35.29 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Äußerst widerstandsfähig gegen chemische Angriffe
- Zum Halten von Glaswaren mit Quickfit™ Konusverbindungen
- Gefertigt aus PTFE mit gekapselter Stahlfeder für sicheren Halt
- Die Klemmen sind mit der Gelenkgröße nummeriert, um eine einfache Identifizierung zu ermöglichen
- Können bei Temperaturen bis zu 250 °C verwendet werden
Spezifikation
Gelenkklemme | |
Verkapselte Stahlfeder | |
19/26 |
PTFE | |
Konische Verbindungen | |
250 °C |